24884
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
About This Item
Doporučené produkty
material
barrier (silicone bonded to aluminum)
description
aluminum/silicone
septum type: Barrier
packaging
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
O.D.
13 mm
diam. × thickness
13 mm × 0.060 in.
compatibility
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)