Přejít k obsahu
27072-U
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 7 mL, amber glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
Synonyma:
Amber Glass Storage Vials
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)