Merck
854985
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), black polypropylene hole cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
hardness
55 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
septum thickness
1.5 mm
fitting
thread for 8-425
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 2 mL vial (standard opening)
General description
Screw caps [black polypropylene hole cap, thread 8-425, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening)] are available for use with sealing septa. Polypropylene caps have a maximum temperature of 135° C. The PTFE/silicone septum can be used with most organics (until pierced) and is not recommended for chlorosilanes.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)