27352
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
Doporučené produkty
material
black Viton®
black Viton®
packaging
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
O.D.
13 mm
diam. × thickness
13 mm × 0.060 in.
compatibility
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)