Přejít k obsahu
27193
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7mL vial
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
burnt orange PTFE/silicone
packaging
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
O.D.
13 mm
diam. × thickness
13 mm × 0.060 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 7mL vial, for use with screw cap, 15-425
Application
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Legal Information
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Septa, Thermoseal®, pkg 100
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)