Key Documents
23702-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
volume
40 mL
fitting
thread for 24-400 24-400
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)