Merck
27382
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
volume
40 mL
fitting
thread for 24-400
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)