Merck
27182
Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, pkg of 100
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
Synonyma:
PK100 40ML AMBER VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/PTFE LINER
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
F217/PTFE cap liner, PTFE liner, amber glass vial, green melamine resin cap (solid-top)
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
29 mm × 82 mm
volume
40 mL
fitting
thread for 24-400
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)