11024AST
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyma:
V Chiral Stationary Phase Column
About This Item
Doporučené produkty
product name
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L88
description
HPLC Column
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
matrix active group
vancomycin phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH range
3.5-7.0
separation technique
chiral
Související kategorie
General description
- Bonded phase: Vancomycin
- Operating pH range: 3.5 - 7.0
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) or 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Application
Legal Information
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCZobrazit víceNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.