Hlavní dokumenty
G004633
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 29 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Popis
    Mianserin hydrochloride
Application
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
analytical column
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
standard
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)