Přejít k obsahu
58298
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
extent of labeling
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
Application
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column may be used for the separation of:
  • Anthocyanins, flavonols, and carbohydrates in Tropea red onions (Allium cepa L.) during their determination by high performance liquid chromatography (HPLC) as well as HPLC coupled to mass spectrometry (MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.
  • Sinapyl derivatives in pineapple (Ananas comosus [L.] Merill) juice samples during their determination by semipreparative reversed phase HPLC.
  • Aflatoxin M1 in milk and cheese samples during its determination by HPLC with post-column derivatization and fluorescence detection.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)