Hlavní dokumenty
G004626
HPLC Analysis of Flurbiprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium nitrate, pH 5.5; [B] THF; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Popis
    Flurbiprofen, cyclooxygenase inhibitor
analytical column
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
standard
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)