20324AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyma:
Chiral HPLC column 2000 RSP
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L45
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
fully porous particle
matrix active group
cyclodextrin, beta- phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
3.5-7
separation technique
chiral
General description
- Bonded phase: (R,S)-Hydroxypropyl modified β-cyclodextrin
Application
Legal Information
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.