504971
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Discovery® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Level
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
extent of labeling
12% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
300 m2/g
surface coverage
3 μmol/m2
impurities
<10 ppm metals
matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
operating pH range
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Features and Benefits
- Excellent reproducibility
- Exceptional peak shape for basic and acidic analytes
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Separation of peptides and small proteins
- Lower hydrophobicity than many comparable C18 columns, providing faster analysis
Legal Information
Application
guard cartridge
related product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.