Hlavní dokumenty
G004639
HPLC Analysis of Coumafuryl Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium nitrate, pH 5.5; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
chemicals and industrial polymers
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Popis
    Coumafuryl, PESTANAL®, analytical standard
Analytical column
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Standard
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)