Merck
58355-U
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyma:
High Purity C18 HPLC Column
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform, fully porous particle
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
SUPELCOSIL™
feature
endcapped
analyte functional class(es)
antibiotics, explosives, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments, sweeteners, water soluble vitamins
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
packaging
1 ea of
extent of labeling
11.0% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform, fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
operating pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with PTC-AA
separation technique
reversed phase
General description
SUPELCOSIL LC-DB phases are specially deactivated for basic compounds. These columns provide shorter retention, better peak shape, and higher efficiency for organic bases than can be obtained on other Type A silica reversed-phase columns.
Application
  • OPTIMIZATION AND VALIDATION OF HPLC METHOD FOR TETRAMETHRIN DETERMINATION IN HUMAN SHAMPOO FORMULATION.: This study discusses the optimization and validation of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method using SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column for the analysis of tetramethrin in shampoo formulations (Zeric Stosic et al., 2016).
  • Mass spectrometric characterization and HPLC determination of the main urinary metabolites of nimesulide in man.: Details a robust approach for identifying and quantifying nimesulide metabolites via HPLC, underscoring the column′s applicability in complex biological matrices (Carini et al., 1998).
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)