PHR1295
Ethylene Oxide Stock Solution
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
EtO Stock Solution
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
form
solution (, solvent is PEG200)
CofA
current certificate can be downloaded
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)