Hlavní dokumenty
CRM48085
Supelco
2-Chloroethanol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.