Merck
56671
(±)-Propylene oxide
analytical standard
Synonyma:
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-879-2
Beilstein/REAXYS Number:
79763
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
29.43 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
1378 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
37 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.366
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
(±)-Propylene oxide has been used as a starting material in the preparation of magnetic resonance (MR) contrast agents like Β-EgadMe and Α-EgadMe, which can be used for detecting the presence of Β-galactosidase in vivo.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Propylene oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-36.4 °F - Equilibrium method
flash_point_c
-38 °C - Equilibrium method
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-56-9
CAS No.
75-56-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Lauren M Urbanczyk-Pearson et al.
Nature protocols, 3(3), 341-350 (2008-03-08)
The preparation of beta-EgadMe and alpha-EgadMe, magnetic resonance (MR) contrast agents that can be used for in vivo detection of beta-galactosidase, is described. Diastereomerically pure beta-EgadMe can be synthesized by kinetically resolving the starting material as described in Step 1.
Nitai Ecker et al.
Autophagy, 6(7), 879-890 (2010-07-22)
A number of signaling mechanisms have been implicated in the regulation of autophagic trafficking. TOR kinase activity, cAMP levels, and the GAAC pathway have all been suggested to be involved. Here, we closely analyzed the stimuli that underlie induction of
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
56671-1ML-F04061832589190
56671-5ML-F04061832589206