Přejít k obsahu
779202
Ethylene oxide solution
2.5-3.3 M in THF
Synonyma:
Dimethylene oxide, Epoxyethane, Ethyleneoxy, Oxacyclopropane, Oxidoethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH2)2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
44.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Form:
solution
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
concentration
2.5-3.3 M in THF
functional group
ether
SMILES string
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
InChI key
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylene oxide solution can be used for the conversion of ortho-carborane to (2′-hydroxyethyl)-1,2-dicarba-closo-dodecaborane, a key step in the synthesis of ortho-carborane-modified N-alkyl-deoxynojirimycin (DNMs).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene oxide solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-21-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)