Hlavní dokumenty
CRM44609
Supelco
Ethylene oxide solution
certified reference material, 500 μg/mL in DMSO, ampule of 1 mL
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
44.05
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
500 μg/mL in DMSO
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
InChI key
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)