Hlavní dokumenty
457833
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 oxide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyma:
Deuterated ethylene oxide, Oxirane-D4
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2D4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
48.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
vapor density
1.52 (vs air)
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥99% (CP)
contains
hydroquinone as stabilizer
technique(s)
protein expression: suitable
bp
10.7 °C (lit.)
mp
-111 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C
application(s)
environmental
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
IAYPIBMASNFSPL-LNLMKGTHSA-N
Packaging
Shipping of this product by air freight is forbidden.
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Recommended products
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
purge valve
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)