Merck
PHR2092
Ethylene Oxide and Dioxane Standard Solution
Pharmaceutical Secondary Standard, Certified Reference Material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 5 mL (in amber ampule)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
−20°C
General description
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Other Notes
Ethylene Oxide (0.0010%) and 1,4-Dioxane (0.0010%) in Polyethylene Glycol 200
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
123-91-1 + 75-21-8
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)