O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H19N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
305.37
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-395-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2148632
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Pararosaniline Base, crystalline
form
crystalline
Quality Segment
color
purple
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
InChI key
KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pararosaniline Base
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?