Přeskočit na
P3750
Pararosaniline hydrochloride
>85% purity (HPLC), powder
Synonyma:
Basic Fuchsin, Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 510,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C19H18N3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
323.82
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-321-2
MDL number:
Colour Index Number:
42500
Beilstein/REAXYS Number:
4164603
6 510,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Pararosaniline hydrochloride, >85.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
>85.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
green to very dark green
mp
268-270 °C
solubility
ethanol: 1 mg/mL
εmax
≥17000 at 286-292 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L, ≥80000 at 543-549 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pararosaniline is a cationic triarylmethane dye and one of the components of basic fuchsin. It gives a brilliant red color after dyeing polyacrylonitrile fibers.
Application
Pararosaniline hydrochloride has been used:
  • to prepare Schiff reagent
  • to stain cow endometrial cytology samples
  • to counterstain Prussian blue sections of mice brains
Other Notes
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
857343P7632215945
color
green to very dark green
color
green to dark green
color
purple
color
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy
solubility
95% ethanol: 0.1%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder
form
crystalline
form
solid
assay
>85.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
569-61-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Christopher Layton, John D. Bancroft
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques,Expert Consult: Online and Print,7: Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques (2013)
Human Neural Stem Cell Biodistribution and Predicted Tumor Coverage by a Diffusible Therapeutic in a Mouse Glioma Model
Michael E. Barish
Stem Cells Translational Medicine (2017)
Triarylmethane and Diarylmethane Dyes
Thomas Gessner and Udo Mayer
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
P3750-25G04061835347971