Přeskočit na
215597
Basic Fuchsin
Dye content >85 %
Synonyma:
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta™ O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 310,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H17N3 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
323.82
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
42500
EC Number:
209-321-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4164603
3 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
>85.0% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
composition
Dye content, >85%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
545 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Basic fuchsin is a triaminotriphenylmethane dye that is widely used to stain muscle, mitochondria, and collagen. It is generally a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520).
Application
Basic fuchsin is utilized for various applications:
  • Acid-fast staining
  • Periodic Acid-Schiff
  • Feulgen stain for DNA
  • ENDO culture medium
  • Leifson′s method for bacterial flagella
Biochem/physiol Actions
Basic fuchsin displays anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B0904857343P3750
description
Dye content >85 %
description
special for flagella, certified
description
certified by the BSC, Dye content ≥88 %
description
>85.0% (HPLC)
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
>85.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
>85.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Basic Fuchsin
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
569-61-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)