Merck
1804
Pararosaniline Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
40 g/L
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
When mixed with a 4% sodium nitrite solution, a freshly hexazotized pararosaniline solution is produced. May be used in a variety of cytochemistry procedures, including Sigma Procedures 181B and 181C.
Other Notes
Pararosaniline, 40g/L, in 2 mol/L hydrochloric acid.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
569-61-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)