Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 200,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 600,00 Kč |
O této položce
4 200,00 Kč
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥88%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
green to dark green
pH
1.0-3.1, purple to red
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
544 nm
ε (extinction coefficient)
≥11000 at 235-239 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L, ≥17000 at 287-291 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description certified by the BSC, Dye content ≥88 % | description Dye content >85 % | description special for flagella, certified | description Dye content 90 % |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| color green to dark green | color - | color green to very dark green | color - |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Basic Fuchsin
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
569-61-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?