62128
(S)-(−)-Limonene
analytical standard
Synonyma:
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −94±4°, c = 10% in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.1 %
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.473
bp
175-177 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.