Přeskočit na
12540
Benzene
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 030,00 Kč
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-753-7
Beilstein/REAXYS Number:
969212
MDL number:
3 030,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Tato položka podléhá spotřební dani. Zkontrolujte nákupní košík, abyste zjistili další podrobné informace. 
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
1043 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.03% water
water
refractive index
n20/D 1.501
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzene may be used as a reference standard in the determination of the analyte in beverages using headspace gas chromatography coupled with flame ionization detector (HS-GC-FID).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1310BX0220270709
Benzene analytical standard
Supelco
12540
Benzene
Benzene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1310
Benzene
Benzene Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
BX0220
Benzene
Benzene suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
270709
Benzene
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
description
suitable for HPLC, ≥99.9%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
application(s)
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
food and beverages
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
HPLC grade
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
71-43-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?