Merck
218367
(S)-(−)-Limonene
96%
Synonyma:
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-815-6
Beilstein/REAXYS Number:
2323991
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<3 mmHg ( 14.4 °C), 1 mmHg ( 20 °C)
assay
96%
form
liquid
optical activity
[α]19/D −94°, c = 10 in ethanol
expl. lim.
6.1 %
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
General description
(S)-(-)-Limonene, a monoterpenoid compound, is mostly used in perfumery and in flavoring. On irradiation, it undergoes radiolysis, which leads to a reduction in the optical purity. (S)-(-)-Limonene also shows potent antimicrobial activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-Limonene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)