Merck
(S)-(−)-Limonene analytical standard
(S)-(−)-Limonene
(S)-(−)-Limonene analytical standard
Synonyma:
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.23
Číslo EC:
Products
Kategorie produktu
Značka
Biologický zdroj
Bod varu (°C)
Vzorec pro výpočet hmotnosti
Skupenství
Čistota
Agentura
Formát
Úroveň kvality
Aplikace
Markushova třída
Markushova skupina
Organoleptická třída