Merck
39441
Nitrate Reagent B
suitable for microbiology
Synonyma:
Sulfanilic acid solution, 4-Aminobenzenesulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171621
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
acetic acid (30%), 1000 mL , sulfanilic acid, 8.0 g
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
suitability
Enterobacter spp., Escherichia coli, Neisseria spp., anaerobic bacteria, coliforms
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Application
α-Naphthylamine and sulfanilic acid are used for detection of nitrate reduction by bacteria. Organisms containing nitrate reductase reduce nitrate to nitrite, which forms a diazonium salt with sulfanilic acid and reacts with α-naphthylamine to form a red azo dye.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)