Merck
86090
Sulfanilic acid
≥99.0% (T), powder or crystals, purum p.a.
Synonyma:
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
4-(H2N)C6H4SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-482-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
908765
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sulfanilic acid, puriss. p.a., ≥99.0% (T)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
≤1% ortho/meta-aminobenzene sulfonic acid (HPLC)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
mp
>300 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, nitrite (NO2-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfanilic acid may be used for the functionalization of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) with aryl sulfonate groups.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)