09724
Ammonium chloride
tested according to Ph. Eur.
Synonyma:
Ammonii chloridum, Salmiac
About This Item
Doporučené produkty
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
form
crystalline powder
mp
340 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?