Key Documents
1.01143
Supelco
Ammonium chloride
99.995 Suprapur®
Synonyma:
Ammonium chloride, Sal ammoniac
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
H4ClN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
53.49
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
235-186-4
NACRES:
NB.21
grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
assay
99.995%
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600‑900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
  • Environmental Testing Reagent: Highlighting its role in environmental sciences, ammonium chloride is used as a buffer in the analysis of soil and water samples, helping in the accurate measurement of contaminants and assessment of environmental health (Sharma et al., 2024).
  • High Purity Ammonium Chloride for Chemical Synthesis: The high purity grade of ammonium chloride is essential for conducting various chemical syntheses, providing consistency and reliability in reactions essential for research and industrial applications (Zhu et al., 2024).
Analysis Note
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.10 ppm
K (Potassium): ≤ 5.00 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 1.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4