213330
Ammonium chloride
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyma:
Salmiac
About This Item
Doporučené produkty
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
suitable for SM 5210
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
assay
≥99.5%
form
powder, crystals or chunks
impurities
≤0.005% insolubles
ign. residue
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds. It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.