Přeskočit na
A9434
Ammonium chloride
Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
Synonyma:
Salmiac
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 560,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 190,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH4Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
53.49
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Assay:
≥99.5%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder or crystals
3 560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
assay
≥99.5%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Fe: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium chloride has been used:
  • as an inhibitor of endosome acidification in vero cells
  • as an autophagy inhibitor in vascular smooth muscle cell (VSMC)
  • in the depletion and lysis of erythrocytes in testis parenchyma homogenate
Biochem/physiol Actions
Ammonium chloride is one of the three principal components of the nitrogen cycle. Ammonium chloride administration promotes creatinine and urea clearance andinduces metabolic acidosis in mice. Excess of ammonium chloride inhibits Kreb′s pathway in brain and depletes ATP in astrocytes. Ammonium chloride inhibits acidification in the endosome-lysosome system. Ammonium chloride is a hemolysing agent used for the lysis of erythrocytes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.011420971831107-M
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline powder
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
anion traces
-
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
12125-02-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the dimensions of the bottles for the following SKUs: A9434-1KG (Ammonium chloride) and A7906-500G (Bovine Serum Albumin)?
    1 answer
    1. The dimensions for the bottles are as follows:
      A9434-1KG:
      • 1.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 125mm
      • Width: 125mm
      • Weight: 124g
      • Height: 220mm
      • Height with Cap: 224mm
      • Weight of the cap: 35g
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      A7906-500G:
      • 2.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 127mm
      • Weight: 158g
      • Width: 127mm
      • Height: 280mm
      • Height with Cap: 284mm
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      • Weight of cap: 39g