Key Documents
1.37098
SAFC
Imidazole EMPROVE® EXPERT ACS
Farmaceutická výroba
Synonyma:
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.08
MDL number:
UNSPSC Code:
47101613
EC Index Number:
206-019-2
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
0.003 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
480 °C
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
transition temp
flash point 145 °C
solubility
633 g/L
bulk density
500‑600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)