Přeskočit na
56750
Imidazole
≥99.5% (GC), flakes, powder or crystals, puriss. p.a.
Imidazole
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 400,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 640,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
206-019-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
flakes, powder or crystals
1 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Imidazole, puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
flakes, powder or crystals
ign. residue (900 °C)
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C
solubility
alcohol: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), pyridine: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Imidazole is an aromatic heterocyclic compound with a five-membered planar ring. It is an amphoteric compound because of the presence of both an acidic NH and a basic nitrogen atom. Imidazole is an essential component of many important molecules including natural products, bioactive molecules, ionic liquids, and imidazolium. It serves as a building block for the synthesis of various drug molecules.
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole can be used as a catalyst:      
  • For the silylation of alcohols, carboxylic acids, and amines in the presence of silyl chloride in DMF.     
  • In the peptide coupling using the triphenyl phosphite.
  • To prepare acid chlorides from the corresponding carboxylic acids and phosgene.
It can also be used in the following reactions:      
  • Imidazole-PPh3/I2 catalytic system used in the conversion of alcohols into iodides      
  • Imidazole-PPh3/I2 is used in the diol deoxygenation reaction.
Other Notes
For titration of aspartic acid and glutamic acid
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
RDD044I55135710-OP
Imidazole puriss. p.a., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
56750
Imidazole
Imidazole Molecular Biology, &#8805;99% (titration)
Sigma-Aldrich
I5513
Imidazole
Imidazole OmniPur&#174; Grade, &gt;=99.0%
Millipore
5710-OP
Imidazole
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (titration)
assay
-
solubility
alcohol: soluble(lit.), pyridine: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
flakes, powder or crystals
form
powder
form
crystalline powder
form
crystals
mp
88-91 °C
mp
85-92 °C, 88-91 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
mp
-
bp
256 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Netherlands
    • Reviews 2
    • Votes 8
    4 out of 5 stars.
    Abs at 280, otherwise great
    Good imidazole. Does have absorbance at 280nm, am still looking for better quality in that area
    Helpful?