Vybrat velikost
951,00 Kč
1 510,00 Kč
7 100,00 Kč
Dotázat se
951,00 Kč
Očekávané datum odeslání16. března 2026podrobné informace
O této položce
Přeskočit na
Název produktu
Hydrochloric acid, fuming, 37%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
36.5-38.0% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
37%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C, 1.19 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| concentration 37% | concentration 25% | concentration - | concentration - |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) cleaning in place | application(s) cleaning in place |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency Ph. Helv. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency Ph. Helv. |
| technique(s) API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) API processing | salt formation: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| assay 36.5-38.0% (alkalimetric) | assay - | assay - | assay - |
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1003141000 | 04022536004358 |
| 1003142500 | 04022536004372 |
| 1003149201 | 04022536660738 |
| 1003149025 | 04022536004396 |