Hlavní dokumenty
4015
Millipore
Imidazole
ULTROL® Grade, ≥99% (1H-NMR), useful in pH range 6.2-7.8
Synonyma:
Imidazole, ULTROL® Grade, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.25
Quality Level
assay
≥99% (1H-NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.0
solubility
water: 100 mg/mL
cation traces
heavy metals: <1 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Superior buffer in the pH range of 6.2-7.8. Has a pKa of 7.0 at 20°C.
Useful in the pH range of 6.2-7.8.
Application
  • Prediction of adsorption performance of ZIF-67 for malachite green based on artificial neural network using L-BFGS algorithm.: Utilizing imidazole-based frameworks, specifically ZIF-67, this study showcases the effectiveness of imidazole structures in adsorbing and removing industrial dyes from water, highlighting environmental applications of imidazole in water treatment processes (Xiong C et al., 2024).
Warning
Toxicity: Corrosive (L)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 5
1 of 5