Merck
PHR1180
Imidazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyma:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C3H4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-019-2
Beilstein/REAXYS Number:
103853
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. I0086000, traceable to USP 1336500
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
API family
imidazole
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Imidazole may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by high performance liquid chromatography (HPLC).
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP (PhEur) primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4011 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
293.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
145 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)