Merck
68268
Imidazole buffer Solution
BioUltra, 1 M in H2O
Synonyma:
Imidazole solution, Glyoxaline solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
eCl@ss:
39161001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
9.5±0.5
density
1.01 g/mL at 20 °C
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Imidazole is used as a buffer in the pH range of 6.2-7.8 at 25°C. It is recommended as a component of a buffer for the assay of horseradish peroxidase and as a chelator for the binding of various divalent cations. Imidazole aids the elution of histidine-containing proteins from divalent cation resins (Sigma P6611, HisSelect.-HC Nickel affinity gel) and can also be used in reverse staining of SDS-PAGE gels for the detection of proteins.
Application
Imidazole buffer solution has been used as a component:
  • of calmodulin-binding buffer 1 (CBB1) for the tandem affinity purification (TAP) of TAP-tagged proteins together with co-purifying proteins
  • of lysis buffer, and SDS loading buffer for His-ubiquitin pull-down assays
  • of imidazole wash and elution buffer for protein purification
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)