Přeskočit na
I202
Imidazole
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
510,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 230,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 600,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 180,00 Kč
2 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 200,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C3H4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
206-019-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
510,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
crystalline
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole is a biocompatible molecule that is used as a scaffold for biomimetic applications. It is used as a bioreagent with an ability to hydrogen bond with drugs and proteins. It can be also be used as an additive for the formation of an electrolyte for fuel cell applications.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
RDD044I551356748
Imidazole ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
I202
Imidazole
Imidazole Molecular Biology, &#8805;99% (titration)
Sigma-Aldrich
I5513
Imidazole
Imidazole BioUltra, Molecular Biology, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
56748
Imidazole
description
ReagentPlus®, 99%
description
ReagentPlus®, 99%, Redi-Dri, free-flowing
description
Molecular Biology, ≥99% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
ReagentPlus®
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
product line
-
product line
BioUltra
form
crystalline
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals, flakes
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
88-91 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.), 85-92 °C
mp
88-91 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can you tell me the absorbance of a 0.1 M solution of this product at 260 and 280 nm?
    1 answer
    1. The UV absorbance of this product at 0.1 M has not been determined. However, the BioUltra Imidazole (product 56749) specification indicates that a 0.1 M solution in water (1 cm pathlength) has maximum UV absorbance at 260 nm and 280 nm of ≤ 0.10. A review of recent lots of 56749 shows typical UV absorbance values of 0.01 at both 260 nm and 280 nm. For additional details, see:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/56749
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Should this solid be handled in a fume hood?
    1 answer
    1. As per the product's Safety Data Sheet:
      Section 2.2 GHS Label elements, including precautionary statements:
      P260 Do not breathe dust.
      P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection.
      Section 8.1 Control parameters
      Contains no substances with occupational exposure limit values.
      Use of a fume hood for safe handling of the product is not mandated but is advisable when personal protective equipment as described is not available.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good product has expected.
    Very good product. I like the fact that it was not flakes but a powder.
    Helpful?