Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 270,00 Kč |
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 320,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 020,00 Kč |
O této položce
2 270,00 Kč
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
bulk density
1140 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99 Suprapur® | description puriss. p.a., ≥99.5% (AT) | description meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% | description for HPLC LiChropur™ |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay 99.99% | assay ≥99.5% (AT) | assay 99.0-100.5% | assay - |
| solubility 358 g/L | solubility water: soluble | solubility water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility 358 g/L |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| vapor pressure 1.3 hPa ( 865 °C) | vapor pressure 1 hPa ( 865 °C) | vapor pressure 1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa | vapor pressure 1.3 hPa ( 865 °C) |
| pH 4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 5.0-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH 7 | pH 4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?