Hlavní dokumenty
HAM59000-30
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1750 BFP, volume 500 μL
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
feature
model 1750 BFP
parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
700 psig pressure
I.D. × O.D.
3.26 mm × 7.75 mm
volume
500 μL
Související kategorie
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)