Přejít k obsahu
HAM59000-45
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1005 BFP, volume 5 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
feature
model 1005 BFP
manufacturer/tradename
Hamilton 59000-45
parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F), 200 psig pressure
I.D. × O.D.
10.3 mm × 13.5 mm
volume
5 mL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)