O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
feature
model 1710 BFP
manufacturer/tradename
Hamilton 59000-20
parameter
10-115 °C temp. range (50-239 °F), 1000 psig pressure
I.D. × O.D.
2.30 mm × 7.75 mm
volume
100 μL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?