Merck
Z405698
J. Young general-purpose stopcock
right angle, PTFE, side arm O.D. 8 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41100000
Material:
PTFE
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE
manufacturer/tradename
J. Young
side arm O.D.
8 mm
General description
  • Grease-free PTFE stopcock
  • Temp. range: -18 to 60°C
  • 0 to 5 mm flow cross-section
Still not finding the right product?
Explore all of our products under J. Young general-purpose stopcock
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)